4-Iodo-2-nitrotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0542-100G OR0542-25G OR0542-5G
APOSOR0542-100GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR0542-100G APOSOR0542-25G APOSOR0542-5G
4-Iodo-2-nitrotoluène 98%
4-Iodo-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Point de fusion: 66…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051090
Numéro CAS: 41252-97-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité