Chlorure de 2-iodobenzènesulfonyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0548-1G OR0548-2.5G OR0548-250MG
APOSOR0548-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR0548-1G APOSOR0548-2.5G APOSOR0548-250MG
Chlorure de 2-iodobenzènesulfonyle
Chlorure de 2-iodobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClIO₂S
MW: 302,52 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C/1mmHg
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833336
Numéro CAS: 63059-29-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité