6-Iodo-m-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR0551-100G OR0551-25G OR0551-5G
APOSOR0551-100GEA 183 EUR InStock
APOSOR0551-100G APOSOR0551-25G APOSOR0551-5G
6-Iodo-m-toluidine
6-Iodo-m-toluidine
Formule: C₇H₈IN
MW: 233,0496 g/mol
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833395
Numéro CAS: 13194-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité