2,3-Diméthylbenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR0561-25G OR0561-5G
APOSOR0561-25GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR0561-25G APOSOR0561-5G
2,3-Diméthylbenzonitrile 98%
2,3-Diméthylbenzonitrile
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 64…66 °C/0.8mmHg
Point de fusion: 23…25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019744
Numéro CAS: 5724-56-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité