(Chlorométhyl)pentaméthylbenzène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Pentamethylbenzyl chloride, 2,3,4,5,6-Pentamethylbenzyl chloride
OR0567-5G OR0567-1G
APOSOR0567-5GEA 290 EUR InStock
APOSOR0567-5G APOSOR0567-1G
(Chlorométhyl)pentaméthylbenzène 95%
(Chlorométhyl)pentaméthylbenzène
Formule: (C₆(CH₃)₅)CH₂Cl
MW: 196,72 g/mol
Point d'ébullition: 140…142 °C/0.8mmHg
Point de fusion: 81…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000900
Numéro CAS: 484-65-1
EINECS: 207-608-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité