6-Méthoxyindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
OR0581-1G OR0581-25G OR0581-10G
APOSOR0581-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0581-1G APOSOR0581-25G APOSOR0581-10G
6-Méthoxyindole 98%
6-Méthoxyindole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C/0.2mmHg
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022780
Numéro CAS: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité