Methyl-2-chloroisonicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloroisonicotinate
OR0610-100G
APOSOR0610-100GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR0610-100G
Methyl-2-chloroisonicotinate
Methyl-2-chloroisonicotinate
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,5810 g/mol
Point de fusion: 32…36 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01765409
Numéro CAS: 58481-11-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité