2-Méthyl-1,3-cyclopentanedione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0612-100G OR0612-25G OR0612-5G
APOSOR0612-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR0612-100G APOSOR0612-25G APOSOR0612-5G
2-Méthyl-1,3-cyclopentanedione
2-Méthyl-1,3-cyclopentanedione
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point de fusion: 212…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001406
Numéro CAS: 765-69-5
EINECS: 212-153-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité