(3,4-Dichlorophényl)acétate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0617-10G OR0617-25G OR0617-100G
APOSOR0617-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0617-10G APOSOR0617-25G APOSOR0617-100G
(3,4-Dichlorophényl)acétate de méthyle
(3,4-Dichlorophényl)acétate de méthyle
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
MW: 219,07 g/mol
Point de fusion: 25…27 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800680
Numéro CAS: 6725-44-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité