Acide 3-méthyl-4-nitrobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0637-100G OR0637-1KG OR0637-500G
APOSOR0637-100GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR0637-100G APOSOR0637-1KG APOSOR0637-500G
Acide 3-méthyl-4-nitrobenzoïque
Acide 3-méthyl-4-nitrobenzoïque
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 215…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007168
Numéro CAS: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité