Acide (3-méthylphényl)métaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Methylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methylphenyl)borane, 3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, m-Tolylboronic acid
OR0643-100G OR0643-500G
APOSOR0643-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR0643-100G APOSOR0643-500G
Acide (3-méthylphényl)métaborique 97%
Acide (3-méthylphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂
MW: 135,96 g/mol
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040198
Numéro CAS: 17933-03-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité