6-Méthylquinoxaline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR0653-5G OR0653-100G OR0653-25G
APOSOR0653-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR0653-5G APOSOR0653-100G APOSOR0653-25G
6-Méthylquinoxaline
6-Méthylquinoxaline
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041001
Numéro CAS: 6344-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité