4-Nitro-L-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0679-25G OR0679-100G
APOSOR0679-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0679-25G APOSOR0679-100G
4-Nitro-L-phenylalanine
4-Nitro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,19 g/mol
Point de fusion: 221.9…223.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051221
Numéro CAS: 949-99-5
EINECS: 213-446-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité