Phénylacétamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenylacetamide
OR0700-25G OR0700-100G
APOSOR0700-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0700-25G APOSOR0700-100G
Phénylacétamide 98%
Phénylacétamide
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point de fusion: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059193
Numéro CAS: 103-81-1
EINECS: 203-147-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité