4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Phenylthiazol-2-yl)acetonitrile
OR0711-1G OR0711-250MG OR0711-5G
APOSOR0711-1GEA 126 EUR InStock
APOSOR0711-1G APOSOR0711-250MG APOSOR0711-5G
4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
Formule: C₁₁H₈N₂S
MW: 200,259 g/mol
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00551791
Numéro CAS: 41381-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité