Acide 4-pyridinemétaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0727-25GEA 37.9 EUR InStock
APOSOR0727-25G APOSOR0727-5G APOSOR0727-100G
Acide 4-pyridinemétaborique 97%
Acide 4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₆BNO₂
MW: 122,92 g/mol (anhy)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01074545
Numéro CAS: 1692-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité