4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0732-1G OR0732-5G
APOSOR0732-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR0732-1G APOSOR0732-5G
4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine 98%
4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine
Formule: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,27 g/mol
Point d'ébullition: 115…118 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00885959
Numéro CAS: 22746-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité