(S)-(-)-Acide indoline-2-carboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-Indoline-2-carboxylic acid
OR0737-100G
APOSOR0737-100GEA 116 EUR InStock
APOSOR0737-100G
(S)-(-)-Acide indoline-2-carboxylique
(S)-(-)-Acide indoline-2-carboxylique
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070578
Numéro CAS: 79815-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité