3,5-Dichlorothiophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
OR0770-1G OR0770-5G
APOSOR0770-1GEA 106 EUR InStock
APOSOR0770-1G APOSOR0770-5G
3,5-Dichlorothiophénol 97%
3,5-Dichlorothiophénol
Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Point d'ébullition: 270…272 °C
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041423
Numéro CAS: 17231-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité