4-Aminobenzènethiol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Aminobenzenethiol, 4-Aminophenyl mercaptan, 4-Mercaptoaniline
OR0772-100G OR0772-25G OR0772-500G
APOSOR0772-100GEA 144 EUR InStock
APOSOR0772-100G APOSOR0772-25G APOSOR0772-500G
4-Aminobenzènethiol 97%
4-Aminobenzènethiol
Formule: C₆H₇NS
MW: 125,19 g/mol
Point d'ébullition: 140…145 °C/16mmHg
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007880
Numéro CAS: 1193-02-8
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité