3-Hydroxythiophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Hydroxybenzene-1-thiol, 3-Hydroxybenzenethiol, 3-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-3-mercaptobenzene, 3-Mercaptophenol, m-Hydroxythiophenol, 3-Hydroxyphenyl mercaptan
OR0777-25G OR0777-5G OR0777-100G
APOSOR0777-25GEA 145 EUR InStock
APOSOR0777-25G APOSOR0777-5G APOSOR0777-100G
3-Hydroxythiophénol
3-Hydroxythiophénol
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 242…243 °C
Point de fusion: 16…17 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01317829
Numéro CAS: 40248-84-8
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité