4-(Methylthio)phenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Methylmercapto)phenol
OR0778-100G OR0778-50G OR0778-500G
APOSOR0778-100GEA 203 EUR InStock
APOSOR0778-100G APOSOR0778-50G APOSOR0778-500G
4-(Methylthio)phenol 98%
4-(Methylthio)phenol
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 153…156 °C/20mmHg
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002351
Numéro CAS: 1073-72-9
EINECS: 214-031-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité