4-Nitrothiophénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-NitrobenzènethiolNitro-4-thiophénolp-Nitrothiophénol
APOSOR0779-25GEA 241 EUR InStock
APOSOR0779-25G APOSOR0779-50G
4-Nitrothiophénol 95%
4-Nitrothiophénol
Formule: C₆H₅NO₂S
MW: 155,18 g/mol
Point de fusion: 72…77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007343
Numéro CAS: 1849-36-1
EINECS: 217-436-4
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité