Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Naphtalène-2-thiol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR0790-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR0790-1G
Naphtalène-2-thiol 98%
Naphtalène-2-thiol


Formule: C₁₀H₈S
MW: 160,24 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004086
Numéro CAS: 91-60-1
EINECS: 202-082-5
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité