Disulfure de diphényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Diphényle disulfure
APOSOR0792-25GEA 80 EUR InStock
APOSOR0792-25G APOSOR0792-500G APOSOR0792-100G
Disulfure de diphényle
Disulfure de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀S₂
MW: 218,34 g/mol
Point d'ébullition: 191…192 °C/15mmHg
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003065
Numéro CAS: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité