1-(2-Aminoéthyl)-4-méthylpipérazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0800-1G OR0800-5G OR0800-10G
APOSOR0800-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0800-1G APOSOR0800-5G APOSOR0800-10G
1-(2-Aminoéthyl)-4-méthylpipérazine 95%
1-(2-Aminoéthyl)-4-méthylpipérazine
Formule: C₇H₁₇N₃
MW: 143,23 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C/30mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701701
Numéro CAS: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité