1-Boc-4-piperidineacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0804-10G OR0804-1G OR0804-5G
APOSOR0804-10GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR0804-10G APOSOR0804-1G APOSOR0804-5G
1-Boc-4-piperidineacetic acid
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800239
Numéro CAS: 157688-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité