4-Iodo-2,6-xylénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0805-10G OR0805-1G OR0805-25G
APOSOR0805-10GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR0805-10G APOSOR0805-1G APOSOR0805-25G
4-Iodo-2,6-xylénol
4-Iodo-2,6-xylénol
Formule: C₈H₉IO
Point de fusion: 96…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094415
Numéro CAS: 10570-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité