1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0808-1G OR0808-250MG OR0808-5G
APOSOR0808-1GEA 114 EUR InStock
APOSOR0808-1G APOSOR0808-250MG APOSOR0808-5G
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₂N₂O₃
Point de fusion: 196 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06655891
Numéro CAS: 851168-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité