3-Bromobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0813-100GEA 23.4 EUR InStock
APOSOR0813-100G APOSOR0813-1KG APOSOR0813-500G
3-Bromobenzaldéhyde 97%
3-Bromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Point d'ébullition: 233…236 °C
Point de fusion: 18…21 °C
Densité: 1,587 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003345
Numéro CAS: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité