2,3-Diméthoxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR0814-500G OR0814-1KG
APOSOR0814-500GEA 109 EUR InStock
APOSOR0814-500G APOSOR0814-1KG
2,3-Diméthoxybenzaldéhyde 98%
2,3-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 137 °C
Point de fusion: 49 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003309
Numéro CAS: 86-51-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité