2-Phénylpipéridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0819-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0819-100MG APOSOR0819-1G
2-Phénylpipéridine
2-Phénylpipéridine
Formule: C₁₁H₁₅N
MW: 161,25 g/mol
Point d'ébullition: 70…72 °C/0,45mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270125
Numéro CAS: 3466-80-6
EINECS: 222-422-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité