3-Iodobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0825-100G OR0825-25G OR0825-5G
APOSOR0825-100GEA 144 EUR InStock
APOSOR0825-100G APOSOR0825-25G APOSOR0825-5G
3-Iodobenzonitrile 98%
3-Iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Point de fusion: 39…44 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079762
Numéro CAS: 69113-59-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité