Thiophène-3-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile
OR0832-25G OR0832-5G
APOSOR0832-25GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR0832-25G APOSOR0832-5G
Thiophène-3-carbonitrile 97%
Thiophène-3-carbonitrile
Formule: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85.56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151852
Numéro CAS: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité