2-Chlorobenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: o-Chlorobenzophenone, (2-Chlorophenyl)(phenyl)methanone
OR0833-100G OR0833-500G OR0833-1KG
APOSOR0833-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0833-100G APOSOR0833-500G APOSOR0833-1KG
2-Chlorobenzophénone 98%
2-Chlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C/15mmHg
Point de fusion: 45…47 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000558
Numéro CAS: 5162-03-8
EINECS: 225-936-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité