Acide 2-iodobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0837-100G OR0837-25G
APOSOR0837-100GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR0837-100G APOSOR0837-25G
Acide 2-iodobenzoïque 98%
Acide 2-iodobenzoïque
Formule: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002419
Numéro CAS: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité