Acide 3-(3-pyridinyl)propanoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0840-50GEA 0 EUR InStock
APOSOR0840-50G APOSOR0840-25G APOSOR0840-10G
Acide 3-(3-pyridinyl)propanoïque 98%
Acide 3-(3-pyridinyl)propanoïque
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274197
Numéro CAS: 3724-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité