2-Bromo-5-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0845-100GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR0845-100G APOSOR0845-25G
2-Bromo-5-méthylpyridine
2-Bromo-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C/12,5mmHg
Point de fusion: 40…45 °C
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209553
Numéro CAS: 3510-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité