2-Bromo-1-indanol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0846-10G OR0846-250G OR0846-50G
APOSOR0846-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR0846-10G APOSOR0846-250G APOSOR0846-50G
2-Bromo-1-indanol 99%
2-Bromo-1-indanol
Formule: C₉H₉BrO
Point de fusion: 130…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003798
Numéro CAS: 5400-80-6
EINECS: 226-442-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité