Cyclododécanol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0848-100G OR0848-500G
APOSOR0848-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR0848-100G APOSOR0848-500G
Cyclododécanol 99%
Cyclododécanol
Formule: C₁₂H₂₄O
MW: 184,32 g/mol
Point d'ébullition: 273 °C
Point de fusion: 76…79 °C
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003717
Numéro CAS: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité