N-Chlorosuccinimide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
APOSOR0856-1KGEA 64 EUR InStock
APOSOR0856-1KG APOSOR0856-500G
N-Chlorosuccinimide 99%
N-Chlorosuccinimide
Formule: C₄H₄ClNO₂
MW: 133,53 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005511
Numéro CAS: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité