4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde 99.5+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0857-25G OR0857-5G OR0857-1G
APOSOR0857-25GEA 143 EUR InStock
APOSOR0857-25G APOSOR0857-5G APOSOR0857-1G
4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde 99.5+%
4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 156…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051964
Numéro CAS: 18278-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité