5-Bromo-2-chloroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0859-25G OR0859-5G OR0859-100G
APOSOR0859-25GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR0859-25G APOSOR0859-5G APOSOR0859-100G
5-Bromo-2-chloroaniline
5-Bromo-2-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Point de fusion: 145…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796283
Numéro CAS: 60811-17-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité