2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Imidazoleacetic acid, Imidazol-1-yl-acetic acid, 1-(Carboxymethyl)imidazole, 2-(1-Imidazolyl)acetic acid
OR0882-100G OR0882-500G
APOSOR0882-100GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR0882-100G APOSOR0882-500G
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,1133 g/mol
Point de fusion: 255…257 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01721800
Numéro CAS: 22884-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité