1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0888-1G OR0888-250MG
APOSOR0888-1GEA 215 EUR InStock
APOSOR0888-1G APOSOR0888-250MG
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Point d'ébullition: 97 °C/0.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412117
Numéro CAS: 104396-10-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité