5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)thiophene-2-carbaldehyde, 5-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde, 5-(4-Hydroxypiperidino)thiophene-2-carboxaldehyde
OR0900-5G
APOSOR0900-5GEA 229 EUR InStock
APOSOR0900-5G
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO₂S
MW: 211,28 g/mol
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425728
Numéro CAS: 207290-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité