(R)-(-)-2-Aminopropane-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0903-100G OR0903-25G
APOSOR0903-100GEA 176 EUR InStock
APOSOR0903-100G APOSOR0903-25G
(R)-(-)-2-Aminopropane-1-ol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₃H₉NO
Point d'ébullition: 168…176 °C
Densité: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064413
Numéro CAS: 35320-23-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité