Chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 3-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
OR0910-500G OR0910-100G OR0910-1KG
APOSOR0910-500GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR0910-500G APOSOR0910-100G APOSOR0910-1KG
Chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium 97%
Chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium
Formule: C₅H₁₃Cl₂N
MW: 158,07 g/mol
Point de fusion: 138…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012521
Numéro CAS: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité