Acide hydroxylamine-O-sulfonique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0911-100G OR0911-250G OR0911-1KG
APOSOR0911-100GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR0911-100G APOSOR0911-250G APOSOR0911-1KG
Acide hydroxylamine-O-sulfonique 98%
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
Formule: H₃NO₄S
Point de fusion: 208…211 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011604
Numéro CAS: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité