Isonicotinamide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0914-25GEA 23.4 EUR InStock
APOSOR0914-25G APOSOR0914-500G APOSOR0914-250G APOSOR0914-100G
Isonicotinamide 99%
Isonicotinamide
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006432
Numéro CAS: 1453-82-3
EINECS: 215-926-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité